Acetonitrilo ≥99.9% ACS para HPLC, para espectrofotometría
Proveedor: HONEYWELL INTERNATIONAL INC MX
Certificados
Acerca de este artículo
Número CAS:75-05-8
:
Fórmula:H₃CCN
Número MDL:MFCD00001878
:41.05 g/mol
Índice Merck:13,00071
Punto de ebullición:81,6 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:-45,7 °C
Densidad:0,782 g/cm³ (20 °C)
Punto de inflamación:2 °C (closed cup)
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
Resultados de prueba de especificación
- Electron Capture GC:10 ng/L max.
- Fluorescence (as quinine base):0.3 ppb max.
- GC Analysis:99.9 % min.
- HPLC Gradient @ 215 nm:0.005 AU max.
- HPLC Gradient @ 254 nm:0.001 AU max.
- Refractive Index (20ºC):1.3434 - 1.3446
- Residue:1 mg/L max.
- UV Cutoff:190 nm max.
- Water by Karl Fischer Titration:0.01 % max.
Resultados de prueba de especificación
Información relacionada
Certificados
Buscar por número de loteHB Honeywell B TDS Comparing the Leading Solvents TDS Honeywell Returnable Container Program TDS Stainless Steel Pressure Dispense System (SSPDS)
Hoja de datos
VWR GHS Compliance Letter (US)
Detalles adicionales del producto
Frequently Bought Together