Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Spatulas, Porcelain
VWR® Spatulas, Porcelain
Supplier:   VWR International
VWR® Spatulas, Porcelain
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Spatulas, Porcelain
VWR® Spatulas, Porcelain
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Chemical-porcelain spatulas feature a spatula on one end and a spoon on the other.
  • High chemical resistance
  • Chemical-porcelain construction
  • Glazed for added protection
Product Family Options
Información del producto
  • Length
    Capacity
    Availability
    Price
  • 12.3 cm (4²⁷⁄₃₂")
    0.3 ml
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $163.91
    $163.91
    Log in Para disponibilidad
    Case de 24 (1UN)
    Case de 24 (1UN) - $178.67
    $178.67
    Each (1UN)
       $163.91
    Case de 24 (1UN)
       $178.67
  • 16.5 cm (6½")
    0.5 ml
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $262.28
    $262.28
    Log in Para disponibilidad
    Case de 12 (1UN)
    Case de 12 (1UN) - $285.88
    $285.88
    Each (1UN)
       $262.28
    Case de 12 (1UN)
       $285.88
  • 19.5 cm (7¹¹⁄₁₆")
    1 ml
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $319.26
    $319.26
    Log in Para disponibilidad
    Case de 12 (1UN)
    Case de 12 (1UN) - $347.99
    $347.99
    Each (1UN)
       $319.26
    Case de 12 (1UN)
       $347.99
  • 25.4 cm (10")
    6 ml
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $477.27
    $477.27
    Log in Para disponibilidad
    Case de 8 (1UN)
    Case de 8 (1UN) - $520.22
    $520.22
    Log in Para disponibilidad
    Paleta de 1,272 (1UN)
    Paleta de 1,272 (1UN) - $607,084.13
    $607,084.13
    Each (1UN)
       $477.27
    Case de 8 (1UN)
       $520.22
    Paleta de 1,272 (1UN)
       $607,084.13