ContactUsLinkComponent
Standard Incubators with Natural Convection, BD 400
undefined
Standard Incubators with Natural Convection, BD 400
  • Catalog No:
  • 85022-636
  • 47746-766
  • Variación de la temperatura (espacial):
  • ±0.5 K (@ 37 °C)
  • ±0.5 K (@ 37 °C)
  • Estantes de serie (máx.):
  • 2 (9)
  • 2 (9)
  • Carga máx. por estante:
  • 35 kg
  • 35 kg
  • Consumo nominal de potencia:
  • 0.85 kW
  • 0.85 kW
  • Fluctuación de temperatura:
  • ±0.1 K (at 37 °C)
  • ±0.1 K (at 37 °C)
  • Tiempo de recuperación:
  • 10 min (after 30 seconds door open at 37 °C)
  • 10 min (after 30 seconds door open at 37 °C)
Frequently Bought Together