About this item
VWR® latex class 10 cleanroom sterile gloves are designed to provide exceptional protection and comfort in sterile controlled environments. These gloves meet stringent class 10 (ISO 4) standards, ensuring minimal particulate contamination. Ideal for pharmaceutical, biotech, and electronics applications, they offer enhanced dexterity, tactile sensitivity, and chemical resistance, making them a reliable choice for critical cleanroom tasks requiring precision and sterility.
Hand-specific
- Beaded cuff
- Natural rubber latex
- Low particle count
- Silicone-free
- Sterile, 10⁻⁶ SAL
VWR® cleanroom latex sterile gloves are designed for critical environments, including pharmaceutical, biotech, and electronics industries. Compliant with ISO 4 (Class 10) standards, they minimize contamination risks. These gloves provide exceptional particulate control, comfort, and tactile sensitivity, making them ideal for precision applications requiring reliable protection in controlled environments.
Specifications
- Catalog No:
- 76533-188
- 76533-186
- 76533-192
- 76533-190
- 76533-182
- 76533-180
- 76533-184
- Ambidiestro/Específico para cada mano:
- Específico para cada mano
- Específico para cada mano
- Específico para cada mano
- Específico para cada mano
- Específico para cada mano
- Específico para cada mano
- Específico para cada mano
- Desechable / Reutilizable:
- Desechable
- Desechable
- Desechable
- Desechable
- Desechable
- Desechable
- Desechable
- Latex/No contiene Latex:
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Con polvo/sin polvo:
- Sin polvo
- Sin polvo
- Sin polvo
- Sin polvo
- Sin polvo
- Sin polvo
- Sin polvo
- Sala limpia, clase:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Tipo de puño:
- Puño con reborde
- Puño con reborde
- Puño con reborde
- Puño con reborde
- Puño con reborde
- Puño con reborde
- Puño con reborde
- Espesor del puño:
- 0.12 - 0.16 mm
- 0.12 - 0.16 mm
- 0.12 - 0.16 mm
- 0.12 - 0.16 mm
- 0.12 - 0.16 mm
- 0.12 - 0.16 mm
- 0.12 - 0.16 mm
- Espesor del dedo:
- 0.20 - 0.26 mm
- 0.20 - 0.26 mm
- 0.20 - 0.26 mm
- 0.20 - 0.26 mm
- 0.20 - 0.26 mm
- 0.20 - 0.26 mm
- 0.20 - 0.26 mm
- Espesor de la palma:
- 0.20 - 0.24 mm
- 0.20 - 0.24 mm
- 0.20 - 0.24 mm
- 0.20 - 0.24 mm
- 0.20 - 0.24 mm
- 0.20 - 0.24 mm
- 0.20 - 0.24 mm
- Resistencia a la tracción:
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- Alargamiento de rotura:
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- Sterility:
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile