ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom 16" Nitrile Non Sterile Gloves
undefined
VWR® Cleanroom 16" Nitrile Non Sterile Gloves
  • Catalog No:
  • 76557-788
  • 76557-790
  • 76557-792
  • 76557-794
  • 76557-796
  • 76557-798
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Latex/No contiene Latex:
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sala limpia, clase:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Tipo de puño:
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Longitud del puño:
  • 16"
  • 16"
  • 16"
  • 16"
  • 16"
  • 16"
  • Espesor del puño:
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • Espesor del dedo:
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • Espesor de la palma:
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • Resistencia a la tracción:
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • >18 MPa
  • Alargamiento de rotura:
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • 500%
  • Antiestático:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together