ContactUsLinkComponent
Micropump® B-Mount Gear Pump Heads
Micropump® B-Mount Gear Pump Heads
Supplier:  MICROPUMP INC
Certificates
undefined
Micropump® B-Mount Gear Pump Heads
Supplier:  MICROPUMP INC
Specifications
  • Material del cuerpo:
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Stainless steel
  • Differential pressure:
  • 3.5 bar (50 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 3.5 bar (50 psi)
  • 5.5 bar (80 psi)
  • 3.5 bar (50 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • 3.5 bar (50 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 3.5 bar (50 psi)
  • 3.5 bar (50 psi)
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Gear material:
  • PTFE
  • PEEK
  • PTFE
  • PEEK
  • PTFE
  • Carbon graphite
  • PTFE
  • PPS
  • PPS
  • Carbon graphite
  • Carbon graphite
  • PPS
  • PEEK
  • PTFE
  • PTFE
  • Inlet connection:
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • Internal bypass:
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. temperature:
  • 54 °C (130 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • Viscosidad máx.:
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • Min. viscosity:
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • 0.5 cP
  • Outlet connection:
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • Particulates:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Seal material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Series:
  • GJ
  • GA
  • GJ
  • GJ
  • GJ
  • GA
  • GJ
  • GJ
  • GA
  • GA
  • GA
  • GJ
  • GA
  • GJ
  • GJ
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year