ContactUsLinkComponent
LEVIFLOW® Single-Use Clamp-On Ultrasonic Flow Sensors
LEVIFLOW® Single-Use Clamp-On Ultrasonic Flow Sensors
Proveedor:  LeviFlow
Certificados
undefined
LEVIFLOW® Single-Use Clamp-On Ultrasonic Flow Sensors
Proveedor:  LeviFlow
Especificaciones
  • Precisión:
  • ±3%
  • ±3%
  • Presión máx.:
  • 94 psi
  • 94 psi
  • Min. operating temperature:
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • Temperatura máximo de operación:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Viscosidad:
  • 0.7 to 10 cSt
  • 0.7 to 10 cSt
  • Wetted materials:
  • None
  • None
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year