ContactUsLinkComponent
LMI Microprocessor-Controlled Solenoid Diaphragm Metering Pumps
undefined
LMI Microprocessor-Controlled Solenoid Diaphragm Metering Pumps
  • UL(US) regulatory approval:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Inlet connection:
  • 1/4" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • Input:
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Low level switch
  • Min. input mA:
  • 4 mA
  • 4 mA
  • 4 mA
  • 4 mA
  • 4 mA
  • Max. input mA:
  • 20 mA
  • 20 mA
  • 20 mA
  • 20 mA
  • 20 mA
  • Presión máx.:
  • 50 bar (3.4 psi)
  • 250 bar (17.2 psi)
  • 250 bar (17.2 psi)
  • 110 bar (7.6 psi)
  • 250 bar (17.2 psi)
  • 110 bar (7.6 psi)
  • 250 bar (17.2 psi)
  • 50 bar (3.4 psi)
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Viscosidad máx.:
  • 400 cP
  • 400 cP
  • 400 cP
  • 400 cP
  • 400 cP
  • 400 cP
  • 400 cP
  • 400 cP
  • Velocidad mín. de flujo:
  • 0.08 L/h (0.02 gal./h)
  • 0.02 L/h (0.005 gal./h)
  • 0.01 L/h (0.002 gal./h)
  • 0.04 L/h (0.01 gal./h)
  • 0.02 L/h (0.005 gal./h)
  • 0.04 L/h (0.01 gal./h)
  • 0.01 L/h (0.002 gal./h)
  • 0.08 L/h (0.02 gal./h)
  • Outlet connection:
  • 1/4" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 1/4" OD tubing
  • 3/8" OD tubing
  • Repetibilidad:
  • ±2%
  • ±2%
  • ±2%
  • ±2%
  • ±2%
  • ±2%
  • ±2%
  • ±2%
  • Suction lift, dry:
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • Wetted materials:
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Ceramic, Fluorofilm™ Liquifram™, Polyprel® , PVC
  • Garantía:
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
  • 3 years
Frequently Bought Together