ContactUsLinkComponent
Argon (Ar) Gas Mass Flow Controllers with Metal bodies
undefined
Argon (Ar) Gas Mass Flow Controllers with Metal bodies
  • Leak integrity:
  • 1 X 10-7 sccs He (max)
  • 1 X 10-7 sccs He (max)
  • Max. particulate size:
  • 5 µm
  • 5 µm
  • Min. operating temperature:
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Ancho:
  • 4.75"
  • 4.75"
  • Certificación:
  • Yes
  • Yes
  • Tiempo de respuesta:
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • Presión máx.:
  • 1000 psi
  • 1000 psi
  • Temperatura máximo de operación:
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • Pressure drop at max. flow:
  • 1.06 psid
  • 1.06 psid
  • Repetibilidad:
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • Precisión:
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • Salida:
  • 0 to 5 VDC (1000 Ω minimum); linear 4 to 20 mA (50 to 500 Ω loop resistance)
  • 0 to 5 VDC (1000 Ω minimum); linear 4 to 20 mA (50 to 500 Ω loop resistance)
  • Wetted materials:
  • Anodized Aluminum, Brass, Viton
  • Anodized Aluminum, Brass, Viton
  • Display type:
  • 3.5-digit LCD. detachable
  • 3.5-digit LCD. detachable
  • Interfaz de comunicación:
  • linear 0 to 5 VDC(1000 Ω minimum load), 4 to 20 mA(50 to 500 Ω loop resistance)
  • linear 0 to 5 VDC(1000 Ω minimum load), 4 to 20 mA(50 to 500 Ω loop resistance)
  • Process connection:
  • 1/4" Compression
  • 1/4" Compression
  • Alimentación:
  • 12 VDC, 1100 mA max
  • 12 VDC, 1100 mA max
  • Altura:
  • 5.625"
  • 5.625"
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together