ContactUsLinkComponent
PendoTECH® PressureMAT® Single-Use DPG Handheld Monitors
PendoTECH® PressureMAT® Single-Use DPG Handheld Monitors
Proveedor:  PENDOTECH
Certificados
undefined
PendoTECH® PressureMAT® Single-Use DPG Handheld Monitors
Proveedor:  PENDOTECH
Certificados
Especificaciones
  • Precisión:
  • 0 to 6psi: +/- 2% of reading; 0 to 30 psi: +/- 3% of reading
  • Resolución:
  • 0.1
  • Presión máx.:
  • 75 psi
  • Tipo de batería:
  • One 9 V
  • Duración de la batería:
  • Approximately 14 hours
  • Garantía:
  • 2 years
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together