ContactUsLinkComponent
Neptune Hydraulically Actuated Diaphragm Pumps
Neptune Hydraulically Actuated Diaphragm Pumps
Proveedor:  NEPTUNE MIXER CO
Certificados
undefined
Neptune Hydraulically Actuated Diaphragm Pumps
Proveedor:  NEPTUNE MIXER CO
Especificaciones
  • Precisión:
  • ±1%
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Inlet connection:
  • 3/8" NPT(M)
  • Presión máx.:
  • 350 psi
  • Max. temperature:
  • 93 °C (200 °F)
  • Viscosidad máx.:
  • 1000 cP
  • Motor type:
  • TEFC
  • Motor hp:
  • 1/3
  • Outlet connection:
  • 3/8" NPT(M)
  • Salida:
  • 3/8" NPT(M)
  • Suction lift, wet:
  • 1524 mm of H₂O (60" H₂O)
  • Turndown ratio:
  • 10:1
  • Wetted materials:
  • 316 SS, PTFE
  • Garantía:
  • 3 years
Especificaciones