ContactUsLinkComponent
CPC® Quick-Disconnect Fittings, Compression Bodies
CPC® Quick-Disconnect Fittings, Compression Bodies
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
CPC® Quick-Disconnect Fittings, Compression Bodies
Supplier:  VWR International
Specifications
  • Largo:
  • 5.0038 cm
  • 4.6228 cm
  • 4.953 cm
  • 4.3942 cm
  • 4.6228 cm
  • 4.953 cm
  • 4.3942 cm
  • 4.3942 cm
  • 4.4196 cm
  • 5.0038 cm
  • 4.3942 cm
  • 4.4196 cm
  • Max. operating pressure:
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • Max. temperature:
  • 71 °C (160 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • Max. vacuum:
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • Seal material:
  • EPDM
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • EPDM
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • EPDM
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • EPDM
  • Buna N
  • Buna N
  • EPDM
  • EPDM
  • Buna N
  • Buna N
  • EPDM
  • Sterilisation:
  • Gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Gamma
  • Gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Gamma
  • Valve spring material:
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • Garantía:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • 3 Months