ContactUsLinkComponent
Dwyer Sight Flow Indicators and Transmitters
Dwyer Sight Flow Indicators and Transmitters
Certificates
undefined
Dwyer Sight Flow Indicators and Transmitters
Specifications
  • Presión máx.:
  • 125 psi
  • 150 psi
  • Min. operating temperature:
  • 29 °C (–20 °F)
  • 29 °C (–20 °F)
  • Temperatura máximo de operación:
  • 55 °C (130 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Precisión:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Wetted materials:
  • PC
  • PSF
  • O-Ring material:
  • Buna-N
  • NSF-grade fluoroelastomer
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year