ContactUsLinkComponent
Kobold® Paddle Flow Switches, Polysulfone
Kobold® Paddle Flow Switches, Polysulfone
Certificates
undefined
Kobold® Paddle Flow Switches, Polysulfone
Specifications
  • Presión máx.:
  • 145 psi
  • 145 psi
  • Temperatura máximo de operación:
  • 107 °C (225 °F)
  • 107 °C (225 °F)
  • Repetibilidad:
  • ±3%
  • ±3%
  • Precisión:
  • ±20%
  • ±20%
  • Salida:
  • Normally Open
  • Normally Closed
  • Wetted materials:
  • Polysulfone, Stainless steel, and Ceramic magnet
  • Polysulfone, Stainless steel, and Ceramic magnet
  • Conexión:
  • DIN 43650 plug
  • DIN 43650 plug
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year