ContactUsLinkComponent
CPC® High-Flow Non-Spill Quick-Disconnect Fittings, Bodies and Inserts
CPC® High-Flow Non-Spill Quick-Disconnect Fittings, Bodies and Inserts
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
CPC® High-Flow Non-Spill Quick-Disconnect Fittings, Bodies and Inserts
Proveedor:  VWR International
Especificaciones
  • Max. operating pressure:
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • Max. temperature:
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • 49 °C (120 °F)
  • Min. temperature:
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Seal material:
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year