ContactUsLinkComponent
Hydrogen (H2) Gas Mass Flowmeters with Metal bodies
undefined
Hydrogen (H2) Gas Mass Flowmeters with Metal bodies
  • Precisión:
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • Certificación:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Display type:
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • Leak integrity:
  • 1 X 10-7 sccs He (max)
  • 1 X 10-7 sccs He (max)
  • 1 X 10-7 sccs He (max)
  • Min. operating temperature:
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Temperatura máximo de operación:
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • Max. particulate size:
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • Presión máx.:
  • 1000 psi
  • 1000 psi
  • 1000 psi
  • Alimentación:
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • Pressure drop at max. flow:
  • 8.1 psid
  • 0.04 psid
  • 0.04 psid
  • Repetibilidad:
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • Tiempo de respuesta:
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • Wetted materials:
  • 316 Stainless Steel, Viton
  • Anodized Aluminum, Brass, Viton
  • Anodized Aluminum, Brass, Viton
  • Ancho:
  • 4.125"
  • 3"
  • 3"
  • Altura:
  • 6"
  • 5.375"
  • 5.375"
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together