ContactUsLinkComponent
Dow Corning® Pharma-80 Transfer Tubing
Dow Corning® Pharma-80 Transfer Tubing
Proveedor:  Liveo
Certificados
undefined
Dow Corning® Pharma-80 Transfer Tubing
Proveedor:  Liveo
Certificados
Especificaciones
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Presión máx.:
  • 17.2 bar (249 psi)
  • 17.2 bar (249 psi)
  • 17.2 bar (249 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 15.9 bar (231 psi)
  • 17.9 bar (260 psi)
  • Max. temperature:
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Regulatory approvals:
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Garantía:
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together