ContactUsLinkComponent
Warren Rupp Air-Powered Double-Diaphragm PVDF Pumps
undefined
Warren Rupp Air-Powered Double-Diaphragm PVDF Pumps
  • Consumo de aire:
  • 10.2 m³/h (6 ft.³/min)
  • 10.2 m³/h (6 ft.³/min)
  • 27.2 m³/h (16 ft.³/min)
  • 42.5 m³/h (25 ft.³/min)
  • Conexión de entrada de aire:
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.25 NPT(F)
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Inlet connection:
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • Max. air inlet pressure:
  • 6.9 bar (100 psi)
  • 6.9 bar (100 psi)
  • 6.9 bar (100 psi)
  • 6.9 bar (100 psi)
  • Max. particulate size Ø:
  • 0.8 cm (0.0312")
  • 0.8 cm (0.0312")
  • 3.2 cm (0.125")
  • 3.2 cm (0.125")
  • Min. temperature:
  • 10 °C (–12 °F)
  • Max. temperature:
  • 98 °C (210 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • 93 °C (200 °F)
  • Viscosidad máx.:
  • 11000 cP
  • 11000 cP
  • 11000 cP
  • 11000 cP
  • Outlet connection:
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.25 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • Run dry:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift, wet:
  • 3100 mm of H₂O (120" H₂O; 537 mm Hg (8.8" Hg)
  • 3100 mm of H₂O (120" H₂O; 537 mm Hg (8.8" Hg)
  • 3100 mm of H₂O (120" H₂O; 537 mm Hg (8.8" Hg)
  • 3100 mm of H₂O (120" H₂O; 537 mm Hg (8.8" Hg)
  • Wetted materials:
  • PVDF, Santoprene®, PTFE
  • PVDF, Santoprene®, PTFE
  • PVDF, PTFE
  • PVDF, Santoprene®, PTFE
  • Garantía:
  • 5 years
  • 5 years
  • 5 years
  • 5 years
Frequently Bought Together