ContactUsLinkComponent
Polypropylene (PP) High-Flow Chemical-Resistance Centrifugal Pumps
Polypropylene (PP) High-Flow Chemical-Resistance Centrifugal Pumps
Certificados
undefined
Polypropylene (PP) High-Flow Chemical-Resistance Centrifugal Pumps
Especificaciones
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Presión máx.:
  • 0.4 bar (5.7 psi)
  • 0.7 bar (10 psi)
  • Max. temperature:
  • 80 °C (176 °F)
  • 80 °C (176 °F)
  • Motor hp:
  • 1/38
  • 1/125
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year