ContactUsLinkComponent
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
undefined
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
  • Max. operating pressure:
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 120 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • 120 psi
  • Max. temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 148 °C (300 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Max. vacuum:
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • 711 mm Hg (28" Hg)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Sterilisation:
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Garantía:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 1 year
  • 3 Months
  • None
  • None
  • 3 Months
  • 1 year
  • Unknown
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
Frequently Bought Together