ContactUsLinkComponent
Bev-A-Line® IV Transfer Pump Tubing
undefined
Bev-A-Line® IV Transfer Pump Tubing
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Presión máx.:
  • 4.2 bar (61 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 2.3 bar (33 psi)
  • 5 bar (72 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 1.9 bar (28 psi)
  • Max. temperature:
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • Min. temperature:
  • –34 °C (–30 °F)
  • –34 °C (–30 °F)
  • –34 °C (–30 °F)
  • –34 °C (–30 °F)
  • –34 °C (–30 °F)
  • –34 °C (–30 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 4.2 bar (61 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 2.3 bar (33 psi)
  • 5 bar (72 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 1.9 bar (28 psi)
  • Garantía:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • Out of box
  • Out of box