ContactUsLinkComponent
Micropump® A-Mount Suction Shoe Gear Pump Heads
undefined
Micropump® A-Mount Suction Shoe Gear Pump Heads
  • Material del cuerpo:
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Differential pressure:
  • 7.9 bar (115 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • 7.5 bar (110 psi)
  • 3.8 bar (55 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 3.8 bar (55 psi)
  • Duty cycle continuous:
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Gear material:
  • PPS
  • Carbon graphite
  • Carbon graphite
  • PEEK
  • PEEK
  • PEEK
  • PEEK
  • Carbon graphite
  • PPS
  • PEEK
  • PPS
  • PPS
  • PPS
  • PEEK
  • Inlet connection:
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 1/8" NPT
  • Internal bypass:
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • Max. temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Viscosidad máx.:
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 100 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 100 cP
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • Min. viscosity:
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • Outlet connection:
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 0.125 NPT(F)
  • 1/8" NPT
  • Particulates:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Relief valve:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • Reversible:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Run dry:
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Seal material:
  • Viton®
  • PTFE
  • PTFE
  • Viton®
  • Viton®
  • PTFE
  • Viton®
  • PTFE
  • PTFE
  • Viton®
  • Series:
  • GA-V21
  • GA-V21
  • GB-P25
  • GB-P35
  • GA-T23
  • GA-X21
  • GB-P35
  • GB-P25
  • GA-T23
  • GB-P25
  • GB-P35
  • GB-P23
  • Suction lift, wet:
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together