ContactUsLinkComponent
Flux Pumps Sanitary Drum Pump Air Motors
Flux Pumps Sanitary Drum Pump Air Motors
Proveedor:  FLUX PUMPS CORP
Certificados
undefined
Flux Pumps Sanitary Drum Pump Air Motors
Proveedor:  FLUX PUMPS CORP
Especificaciones
  • Consumo de aire:
  • 28.9 m³/h (17 ft.³/min)
  • Viscosidad máx.:
  • 1200 cP
  • 1200 cP
  • Motor hp:
  • 1/2
  • 1/2
  • Garantía:
  • 6 Months
  • 6 Months