ContactUsLinkComponent
Masterflex® Normally Open Flow Switch for Low Pressure-Drop Liquids, Avantor®
Masterflex® Normally Open Flow Switch for Low Pressure-Drop Liquids, Avantor®
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
Masterflex® Normally Open Flow Switch for Low Pressure-Drop Liquids, Avantor®
Proveedor:  VWR International
Especificaciones
  • Presión máx.:
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • 200 psi
  • Temperatura máximo de operación:
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Wetted materials:
  • PP, Ryton® PPS, Viton®, and 316 SS
  • PP, Ryton® PPS, Viton®, and 316 SS
  • PP, Ryton® PPS, Viton®, and 316 SS
  • PP, Ryton® PPS, Viton®, and 316 SS
  • Conexión:
  • 1/4" male quick connect terminals
  • 1/4" male quick connect terminals
  • 1/4" male quick connect terminals
  • 1/4" male quick connect terminals
  • Alimentación:
  • 20 VA VAC
  • 20 VA VAC
  • 20 VA VAC
  • 20 VA VAC
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year