ContactUsLinkComponent
Masterflex® Adapter Fittings, Hosebarb to NPT(M), Straight, Stainless Steel, Avantor®
undefined
Masterflex® Adapter Fittings, Hosebarb to NPT(M), Straight, Stainless Steel, Avantor®
  • Modelo:
  • 31210-45
  • 31210-51
  • 31208-63
  • 31210-50
  • 31208-60
  • 31208-84
  • 31210-61
  • 31208-75
  • 31210-44
  • 31210-34
  • 31208-77
  • 31208-76
  • 31210-31
  • 31208-79
  • 31210-30
  • 31208-78
  • 31208-69
  • 31208-74
  • 31208-70
  • 31208-85
  • 31210-32
  • 31208-80
  • 31208-86
  • 31210-70
  • 30621-30
  • 31208-59
  • 31208-66
  • 31208-65
  • 31208-68
  • 31208-67
  • No. of ports:
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • Orifice dimensions:
  • 7.938 mm (0.3125")
  • 19.84 mm (0.78125")
  • 4.763 mm (0.1875")
  • 7.938 mm (0.3125")
  • 1.588 mm (0.0625")
  • 0.7925 mm (0.03125")
  • 38.6 mm (1.25")
  • 1.588 mm (0.0625")
  • 7.938 mm (0.3125")
  • 13.49 mm (0.53125")
  • 0.7925 mm (0.03125")
  • 0.7925 mm (0.03125")
  • 7.938 mm (0.3125")
  • 4.763 mm (0.1875")
  • 4.763 mm (0.1875")
  • 3.175 mm (0.125")
  • 4.763 mm (0.1875")
  • 1.588 mm (0.0625")
  • 7.143 mm (0.28125")
  • 4.763 mm (0.1875")
  • 9.53 mm (0.375")
  • 7.143 mm (0.28125")
  • 7.143 mm (0.28125")
  • 38.1 mm (1.5")
  • 1.588 mm (0.0625")
  • 1.588 mm (0.0625")
  • 1.588 mm (0.0625")
  • 3.175 mm (0.125")
  • 0.7925 mm (0.03125")
  • Sterilisation:
  • Autoclave, ethylene oxide (ETO), or gamma
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together