ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polycarbonate Shield, Avantor®
undefined
Masterflex® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polycarbonate Shield, Avantor®
  • Modelo:
  • 32056-12
  • 32056-04
  • 32057-24
  • 32057-02
  • 32056-22
  • 32057-10
  • 32056-20
  • 32057-08
  • 32057-18
  • 32057-16
  • 32057-14
  • 32057-12
  • 32056-10
  • 32056-08
  • 32057-00
  • 32056-18
  • 32056-00
  • 32056-06
  • 32056-02
  • 32057-04
  • Precisión:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Float material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Flow Tube material:
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • PTFE and PFA
  • Temperatura máximo de operación:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together