ContactUsLinkComponent
Masterflex® Thermal Mass Flowmeters/Flow Transmitters for Gases, Avantor®
Masterflex® Thermal Mass Flowmeters/Flow Transmitters for Gases, Avantor®
Supplier:  MC MILLAN CO
Certificates
undefined
Masterflex® Thermal Mass Flowmeters/Flow Transmitters for Gases, Avantor®
Supplier:  MC MILLAN CO
Specifications
  • Modelo:
  • 32712-36
  • 32707-00
  • 32707-10
  • 32707-12
  • 32707-16
  • 32707-34
  • 32707-02
  • 32712-52
  • 32707-04
  • 32707-06
  • 32707-08
  • 32707-36
  • 32712-44
  • 32712-40
  • 32707-28
  • 32707-30
  • 32707-24
  • 32707-26
  • 32707-20
  • 32707-22
  • 32707-14
  • 32707-32
  • Precisión:
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • ±1.5% full-scale
  • Display type:
  • 3.5-digit LCD
  • None
  • None
  • None
  • None
  • 3.5-digit LCD
  • None
  • 3.5-digit LCD
  • None
  • None
  • None
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • 3.5-digit LCD
  • None
  • 3.5-digit LCD
  • Leak integrity:
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • 1 X 10-4 cm³/s He (max)
  • Min. operating temperature:
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 50 °F
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • Temperatura máximo de operación:
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • Max. particulate size:
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • 20 µm
  • Presión máx.:
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • Alimentación:
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • 12.5 - 15 VDC; 100 mA max
  • Pressure drop at max. flow:
  • 3 water column
  • 1 water column
  • 3 water column
  • 3 water column
  • 10 water column
  • 3 water column
  • 1 water column
  • 50 water column
  • 2 water column
  • 2 water column
  • 2 water column
  • 10 water column
  • 10 water column
  • 10 water column
  • 2 water column
  • 3 water column
  • 2 water column
  • 2 water column
  • 1 water column
  • 1 water column
  • 3 water column
  • 3 water column
  • Repetibilidad:
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • ±0.5% full-scale
  • Tiempo de respuesta:
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • 2000 ms
  • Wetted materials:
  • Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Acetal, Viton, Anodized Aluminum, 316 Stainless Steel
  • Ancho:
  • 4.5"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 5.8125"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 4.5"
  • 4.5"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • Altura:
  • 5.5"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 5"
  • 3.5"
  • 7.5"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 5"
  • 5.5"
  • 5.5"
  • 5"
  • 5"
  • 5"
  • 5"
  • 5"
  • 5"
  • 3.5"
  • 5"
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year