ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct Reading Variable Area Flowmeters for Water, PFA Housing, Avantor®
undefined
Masterflex® Direct Reading Variable Area Flowmeters for Water, PFA Housing, Avantor®
  • Modelo:
  • 32051-16
  • 32051-10
  • 32051-00
  • 32050-16
  • 32050-00
  • 32051-08
  • 32050-12
  • 32050-08
  • 32050-04
  • 32050-02
  • 32050-10
  • 32051-18
  • 32051-02
  • 32050-14
  • Precisión:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Float material:
  • PTFE
  • PTFE
  • Sapphire
  • PTFE
  • Sapphire
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Flow Tube material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Leak integrity:
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • <0.0000001 cm³/s helium
  • Temperatura máximo de operación:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Presión máx.:
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together