ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Reading Variable Area Flowmeters for Water, Brass Housing, Avantor®
undefined
Masterflex® Direct-Reading Variable Area Flowmeters for Water, Brass Housing, Avantor®
  • Precisión:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • Temperatura máximo de operación:
  • 115.5 °C (240 °F)
  • 115.5 °C (240 °F)
  • 115.5 °C (240 °F)
  • 115.5 °C (240 °F)
  • 115.5 °C (240 °F)
  • 115.5 °C (240 °F)
  • 115.5 °C (240 °F)
  • Presión máx.:
  • 3500 psi
  • 3500 psi
  • 3500 psi
  • 3500 psi
  • 3500 psi
  • 3500 psi
  • 3500 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Repetibilidad:
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together