ContactUsLinkComponent
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valve For Masterflex® Pump Tubing, Avantor®
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valve For Masterflex® Pump Tubing, Avantor®
Proveedor:  CLARK SOLUTIONS
Certificados
undefined
Masterflex® Solenoid-Operated Pinch Valve For Masterflex® Pump Tubing, Avantor®
Proveedor:  CLARK SOLUTIONS
Especificaciones
  • Alimentación:
  • 12 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • 12 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • 24 VDC. 10 W
  • Tiempo de respuesta:
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • 30 - 50 ms
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Especificaciones