ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Adapta Flex™, Avantor®
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Adapta Flex™, Avantor®
  • Modelo:
  • 95951-03
  • 95951-07
  • 95951-05
  • 95951-09
  • 95951-01
  • 95951-11
  • Radio de doblez:
  • 76.2 mm (3")
  • 152.4 mm (6")
  • 127 mm (5")
  • 152.4 mm (6")
  • 76.2 mm (3")
  • 203.2 mm (8")
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • Presión máx.:
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • Max. temperature:
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Working pressure:
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • 13.8 bar (200 psi)
  • Weight per ft.:
  • 0.06 kg (0.14 lbs.)
  • 0.1 kg (0.23 lbs.)
  • 0.09 kg (0.2 lbs.)
  • 0.13 kg (0.29 lbs.)
  • 0.04 kg (0.08 lbs.)
  • 0.2 kg (0.45 lbs.)