ContactUsLinkComponent
Masterflex® Microbore Transfer Tubing, PTFE, Avantor®
undefined
Masterflex® Microbore Transfer Tubing, PTFE, Avantor®
  • Modelo:
  • 06417-11
  • 06417-21
  • 06417-31
  • 06417-41
  • 06417-51
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • Presión máx.:
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
  • 275.8 bar (4000 psi)
Frequently Bought Together