ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, Avantor®
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, Avantor®
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, FDA-Compliant Viton®, Avantor®
Proveedor:  VWR International
Certificados
Especificaciones
  • Modelo:
  • 96412-73
  • 96412-26
  • Length per pack:
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • Presión máx.:
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 2.06 bar (30 psi)
  • Min. temperature:
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • Max. temperature:
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Max. vacuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • Sterilisation:
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • Garantía:
  • Out of box
  • Out of box
Especificaciones
Información relacionada