ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
undefined
Masterflex® I/P® High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
  • Modelo:
  • 96510-89
  • 96510-88
  • 96511-88
  • 96510-70
  • Length per pack:
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • Presión máx.:
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 1.7 bar (25 psi)
  • 1.7 bar (25 psi)
  • 2.7 bar (40 psi)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Max. temperature:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Max. vacuum:
  • 610 mm Hg (24" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8.2 m (27 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • Garantía:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
Frequently Bought Together