ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), Avantor®
undefined
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Fluorinated Ethylene Propylene (FEP), Avantor®
  • Modelo:
  • 95230-08
  • 95230-10
  • 95230-12
  • 95230-14
  • 95230-06
  • 95230-04
  • 95230-00
  • 95230-02
  • Radio de doblez:
  • 44.5 mm (1.75")
  • 25.5 mm (1")
  • 63.5 mm (2.5")
  • 50.8 mm (2")
  • 25.4 mm (1")
  • 19.1 mm (0.75")
  • 12.7 mm (0.5")
  • 12.7 mm (0.5")
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • Presión máx.:
  • 9.7 bar (140 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 7.8 bar (113 psi)
  • 6.7 bar (97 psi)
  • 12.2 bar (177 psi)
  • 19.9 bar (289 psi)
  • 28.4 bar (412 psi)
  • 28.75 bar (417 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 9.7 bar (140 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 7.8 bar (113 psi)
  • 6.7 bar (97 psi)
  • 12.2 bar (177 psi)
  • 19.9 bar (289 psi)
  • 28.4 bar (412 psi)
  • 28.75 bar (417 psi)
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Frequently Bought Together