ContactUsLinkComponent
Masterflex® Turbo-Prop Open Channel Flowmeters for Water, Avantor®
Masterflex® Turbo-Prop Open Channel Flowmeters for Water, Avantor®
Proveedor:  YSI INC
Certificados
undefined
Masterflex® Turbo-Prop Open Channel Flowmeters for Water, Avantor®
Proveedor:  YSI INC
Especificaciones
  • Modelo:
  • 32922-01
  • 32922-02
  • Precisión:
  • ±0.1 ft/sec (average velocity)
  • ±0.1 ft/sec (average velocity)
  • Duración de la batería:
  • 5 years
  • 5 years
  • Display type:
  • LCD with 4 button operation
  • LCD with 4 button operation
  • Flow Tube material:
  • PVC and anodized aluminum with SS water bearing
  • Temperatura máximo de operación:
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year