ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Panel-Mount Peristaltic Pumps, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Panel-Mount Peristaltic Pumps, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC) Panel-Mount Peristaltic Pumps, Avantor®
Specifications
  • Modelo:
  • 78001-49
  • 78001-47
  • 78001-45
  • 78001-43
  • Precisión:
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • ±1%
  • Tipo de control:
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Impulso:
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Duty cycle:
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Min. flow rate per channel:
  • 0.0001 ml/min
  • 0.0002 ml/min
  • 0.0002 ml/min
  • 0.0002 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 24 ml/min
  • 35 ml/min
  • 35 ml/min
  • 35 ml/min
  • Presión máx.:
  • 1 bar (14.5 psi)
  • 1 bar (14.5 psi)
  • 1 bar (14.5 psi)
  • 1 bar (14.5 psi)
  • Velocidad mín. de flujo:
  • 0.0004 ml/min
  • 0.0008 ml/min
  • 0.0006 ml/min
  • 0.0004 ml/min
  • Min. RPM:
  • 0.1 rpm
  • 0.1 rpm
  • 0.1 rpm
  • 0.1 rpm
  • No. of channels:
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • Número de rodillos:
  • 12
  • 8
  • 8
  • 8
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Remote I/O:
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • USB 2,0, Mini-B, RS-232
  • Series:
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Reglo ICC
  • Tubing sizes accepted:
  • Three-stop 0,13 mm int.Ø to 3,17 mm int.Ø
  • Three-stop 0,13 mm int.Ø to 3,17 mm int.Ø
  • Three-stop 0,13 mm int.Ø to 3,17 mm int.Ø
  • Three-stop 0,13 mm int.Ø to 3,17 mm int.Ø
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Garantía:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years