ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Reglo Gear Pump Systems with MasterflexLive®, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Reglo Gear Pump Systems with MasterflexLive®, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Ismatec® Reglo Gear Pump Systems with MasterflexLive®, Avantor®
Specifications
  • Modelo:
  • 78018-86
  • 78018-84
  • 78018-85
  • 78018-83
  • 78018-82
  • 78018-81
  • Material del cuerpo:
  • 316 stainless steel pump head
  • 316 stainless steel pump head
  • 316 stainless steel pump head
  • 316 stainless steel pump head
  • 316 stainless steel pump head
  • 316 stainless steel pump head
  • Differential pressure:
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 3.8 bar (55 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Gear material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PPS
  • Carbon graphite
  • Carbon graphite
  • Inlet connection:
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • Internal bypass:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • Max. temperature:
  • 99 °C (210 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Min. viscosity:
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • 0.2 cP
  • Viscosidad máx.:
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • Motor enclosure type:
  • IP31 per IEC 60531
  • IP31 per IEC 60529
  • IP31 per IEC 60530
  • IP31 per IEC 60532
  • IP31 per IEC 60533
  • IP31 per IEC 60534
  • Velocidad mín. de flujo:
  • 91 ml/min (0.024 gal./min)
  • 32 ml/min (0.008 gal./min)
  • 64 ml/min (0.02 gal./min)
  • 117 ml/min (0.03 gal./min)
  • 4.2 ml/min (0.001 gal./min)
  • 1.7 ml/min (0.0004 gal./min)
  • Min. motor RPM:
  • 100 rpm
  • 100 rpm
  • 100 rpm
  • 100 rpm
  • 100 rpm
  • 100 rpm
  • Outlet connection:
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • ¹/₈" NPT (F)
  • Conexión de la alimentación:
  • 6-ft (1.8-m) line cord
  • 6-ft (1.8-m) line cord
  • 6-ft (1.8-m) line cord
  • 6-ft (1.8-m) line cord
  • 6-ft (1.8-m) line cord
  • 6-ft (1.8-m) line cord
  • Relief valve:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Remote control input:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Reversible:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Run dry:
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Seal material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Viton®
  • PTFE
  • PTFE
  • Suction lift, wet:
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • Wetted materials:
  • PTFE, 316 SS
  • PTFE, 316 SS
  • PTFE, 316 SS
  • 316 SS, Viton, PPS
  • 316 SS, PTFE, carbon graphite
  • 316 SS, PTFE, carbon graphite
  • Garantía:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years