ContactUsLinkComponent
Masterflex® Close-Couple Centrifugal Pumps, Avantor®
Masterflex® Close-Couple Centrifugal Pumps, Avantor®
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
Masterflex® Close-Couple Centrifugal Pumps, Avantor®
Supplier:  VWR International
Specifications
  • Modelo:
  • 72021-21
  • 72021-22
  • 72021-26
  • 72021-31
  • 72021-24
  • 72021-32
  • 72021-14
  • 72021-23
  • 72021-13
  • 72021-36
  • 72021-11
  • 72021-12
  • 72021-33
  • 72021-34
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Inlet connection:
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • Presión máx.:
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 9.5 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Motor type:
  • ODP
  • ODP
  • TENV
  • ODP
  • TENV
  • ODP
  • TENV
  • TEFC
  • TENV
  • TENV
  • ODP
  • ODP
  • ODP
  • TENV
  • Outlet connection:
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.5 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • 0.75 NPT(F)
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year