ContactUsLinkComponent
Masterflex® Stepping Motor Proportioning Valves, Avantor®
undefined
Masterflex® Stepping Motor Proportioning Valves, Avantor®
  • Modelo:
  • 98651-00
  • 98651-06
  • 98651-08
  • 98651-10
  • 98651-04
  • 98651-02
  • Altura:
  • 6.4"
  • 6.8"
  • 6.8"
  • 6.8"
  • 6.8"
  • 6.4"
  • Presión máx.:
  • 500 psi
  • 500 psi
  • 500 psi
  • 500 psi
  • 500 psi
  • 500 psi
  • Alimentación:
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • 12 VDC
  • Tubing ext.Ø:
  • 0.375"
  • 0.5"
  • 0.5"
  • 0.375"
  • Wetted materials:
  • Aluminum, Viton, PFA
  • SS, Viton, PFA
  • Aluminum, Viton, PFA
  • SS, Viton, PFA
  • Aluminum, Viton, PFA
  • SS, Viton, PFA
  • Ancho:
  • 5.2"
  • 5.4"
  • 3"
  • 3"
  • 5.4"
  • 5.2"
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year