Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® ND-100-65, Non-DEHP, Avantor®
Supplier: VWR International
Certificates
About this item
Drains completely.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
Formulation: ND-100-65
Applications: Pharmaceutical and biotech research applications.
Characteristics:Non-DEHP, phthalate free. Non-wetted surface permits complete drainage. Bondable, weldable. Clear.
Certification: USP Class VI, REACH, ISO 10993
Temperature range: -44 to 165 °F (-42 to 74 °C)
Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or irradiation.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX95666-27
- MFLX95666-26
- MFLX95666-22
- MFLX95666-21
- MFLX95666-31
- MFLX95666-28
- MFLX95666-05
- MFLX95666-04
- MFLX95666-00
- MFLX95666-14
- MFLX95666-03
- MFLX95666-01
- MFLX95666-09
- MFLX95666-08
- MFLX95666-07
- MFLX95666-06
- MFLX95666-15
- MFLX95666-13
- MFLX95666-11
- MFLX95666-10
- MFLX95666-17
- MFLX95666-16
- MFLX95666-20
- MFLX95666-12
- MFLX95666-33
- Modelo:
- 95666-27
- 95666-26
- 95666-22
- 95666-21
- 95666-31
- 95666-28
- 95666-05
- 95666-04
- 95666-00
- 95666-14
- 95666-03
- 95666-01
- 95666-09
- 95666-08
- 95666-07
- 95666-06
- 95666-15
- 95666-13
- 95666-11
- 95666-10
- 95666-17
- 95666-16
- 95666-20
- 95666-12
- 95666-33
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Presión máx.:
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.2 bar (18 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 4.8 bar (70 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 3.1 bar (45 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 3.1 bar (45 psi)
- 1.2 bar (18 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 4.8 bar (70 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- Max. temperature:
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- Min. temperature:
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- –48 °C (–55 °F)
- Regulatory approvals:
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Non-DEHP;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Working pressure:
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.2 bar (18 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 4.8 bar (70 psi)
- 6.9 bar (100 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 3.1 bar (45 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 3.1 bar (45 psi)
- 1.2 bar (18 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 2.8 bar (40 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 3.8 bar (55 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 4.8 bar (70 psi)
- 1.4 bar (20 psi)