ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
Proveedor:  VWR International
Especificaciones
  • Modelo:
  • 95231-14
  • 95231-02
  • 95231-06
  • 95231-12
  • 95231-10
  • 95231-08
  • 95231-00
  • Radio de doblez:
  • 50.8 mm (2")
  • 12.7 mm (0.5")
  • 25.4 mm (1")
  • 63.5 mm (2.5")
  • 25.4 mm (1")
  • 44.5 mm (1.75")
  • 12.7 mm (0.5")
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • 76.2 m (250 ft.)
  • Presión máx.:
  • 5.4 bar (79 psi)
  • 23.4 bar (339 psi)
  • 9.9 bar (144 psi)
  • 6.3 bar (92 psi)
  • 14.1 bar (204 psi)
  • 7.9 bar (114 psi)
  • 23.2 bar (336 psi)
  • Max. temperature:
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • Min. temperature:
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 5.4 bar (79 psi)
  • 23.4 bar (339 psi)
  • 9.9 bar (144 psi)
  • 6.3 bar (92 psi)
  • 14.1 bar (204 psi)
  • 7.9 bar (114 psi)
  • 23.2 bar (336 psi)
  • Garantía:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year