ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex®, Opaque White, Avantor®
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, C-Flex®, Opaque White, Avantor®
  • Modelo:
  • 06424-60
  • 06424-74
  • 06424-62
  • 06424-75
  • 06424-72
  • 06424-59
  • 06424-19
  • 06424-65
  • 06424-66
  • 06424-63
  • 06424-79
  • 06424-64
  • 06424-81
  • 06424-12
  • 06424-71
  • 06424-69
  • 06424-03
  • 06424-67
  • 06424-76
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • Presión máx.:
  • 2.1 bar (31 psi)
  • 1.17 bar (17 psi)
  • 1.03 bar (15 psi)
  • 0.69 bar (10 psi)
  • 1.17 bar (17 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 0.69 bar (10 psi)
  • 0.69 bar (10 psi)
  • 0.62 bar (9 psi)
  • 0.97 bar (14 psi)
  • 0.97 bar (14 psi)
  • 0.69 bar (10 psi)
  • 0.69 bar (10 psi)
  • 0.69 bar (10 psi)
  • 0.83 bar (12 psi)
  • 1.5 bar (22 psi)
  • 0.9 bar (13 psi)
  • 1.45 bar (21 psi)
  • 1.1 bar (16 psi)
  • Max. temperature:
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • Min. temperature:
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • Regulatory approvals:
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 31 psi
  • 17 psi
  • 15 psi
  • 10 psi
  • 17 psi
  • 30 psi
  • 10 psi
  • 10 psi
  • 9 psi
  • 14 psi
  • 14 psi
  • 10 psi
  • 10 psi
  • 10 psi
  • 12 psi
  • 22 psi
  • 13 psi
  • 21 psi
  • 16 psi