ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Tube Sets, PTFE, Avantor®
Masterflex® L/S® Tube Sets, PTFE, Avantor®
Certificados
undefined
Masterflex® L/S® Tube Sets, PTFE, Avantor®
Certificados
Especificaciones
  • Length per pack:
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • Presión máx.:
  • 6.9 bar (100 psi)
  • 6.9 bar (100 psi)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Ethylene Oxide
  • Ethylene Oxide
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No