ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 2-Stop Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Masterflex® L/S® 2-Stop Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
Masterflex® L/S® 2-Stop Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
Supplier:  VWR International
Specifications
  • Modelo:
  • 96114-35
  • 96114-25
  • 96114-24
  • 96114-16
  • 96114-15
  • 96114-14
  • 96114-13
  • Length per pack:
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • 0.38 m (1.25 ft.)
  • Presión máx.:
  • 1.05 bar (15 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 2.7 bar (40 psi)
  • 2.7 bar (40 psi)
  • 2.7 bar (40 psi)
  • 2.7 bar (40 psi)
  • 2.7 bar (40 psi)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Max. temperature:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Max. vacuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Autoclave. Ethylene Oxide. Gamma Irradiation up to 2.5 Mrad
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • Garantía:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together