ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475, High Purity, Avantor®
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® 2475, High Purity, Avantor®
  • Modelo:
  • 95635-58
  • 95635-56
  • 95635-59
  • 95635-51
  • 95635-50
  • 95635-55
  • 95635-54
  • 95635-53
  • 95635-52
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 7.62 m (25 ft.)
  • 15.24 m (50 ft.)
  • 15.24 m (50 ft.)
  • 15.24 m (50 ft.)
  • 15.24 m (50 ft.)
  • 15.24 m (50 ft.)
  • 15.24 m (50 ft.)
  • Presión máx.:
  • 1,5 bar (21 psi)
  • 2 bar (29 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 5.9 bar (85 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 1.2 bar (18 psi)
  • 2.1 bar (30 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
  • Max. temperature:
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • Max. vacuum:
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • 760 mm Hg (29,9" Hg)
  • Min. temperature:
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • –70 °C (–94 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 1,5 bar (21 psi)
  • 2 bar (29 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 3.4 bar (50 psi)
  • 5.9 bar (85 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 1.2 bar (18 psi)
  • 2.1 bar (30 psi)
  • 2.8 bar (40 psi)
Frequently Bought Together