ContactUsLinkComponent
VWR® Sterile Cleanroom Nitrile Glove, Class 100
VWR® Sterile Cleanroom Nitrile Glove, Class 100
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
VWR® Sterile Cleanroom Nitrile Glove, Class 100
Supplier:  VWR International
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 76423-446
  • 76423-448
  • 76423-450
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Latex/No contiene Latex:
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • No contiene Latex
  • Con polvo/sin polvo:
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sin polvo
  • Sala limpia, clase:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Material:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Acabado:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Tipo de puño:
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Puño con reborde
  • Sterility:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile