Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Wire Racks
VWR® Wire Racks
VWR® Wire Racks
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Wire Racks
VWR® Wire Racks
9 Options Available Below
Product Details & Documents
These HDPE coated wire racks are durable for transport or sample handling.
  • Chemically-resistant
  • Racks can be used between temperatures of –40 °C and 121 °C
  • Slotted bottoms
  • Holds all brands and types of tubes/bottles for each size range
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Autoclavable
Suitable for conical, round or flat-bottom glass or plastic tubes and bottles.
Documents
Product Family Options
Información del producto
  • Hole Ø
    Color
    No. of Holes
    L×W×H
    Availability
    Price
  • 10 - 13 mm
    Blue
    72 (6×12)
    204.6×105×65 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $334.94
    $334.94
    Log in Para disponibilidad
    Case de 48 (1UN)
    Case de 48 (1UN) - $365.07
    $365.07
    Each (1UN)
       $334.94
    Case de 48 (1UN)
       $365.07
  • 16 - 20 mm
    Blue
    40 (4×10)
    240.4×98.8×80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $488.49
    $488.49
    Log in Para disponibilidad
    Case de 48 (1UN)
    Case de 48 (1UN) - $532.45
    $532.45
    Each (1UN)
       $488.49
    Case de 48 (1UN)
       $532.45
  • 16 - 20 mm
    Blue
    80 (8×10)
    240.4×193.2×80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $946.72
    $946.72
    Log in Para disponibilidad
    Case de 24 (1UN)
    Case de 24 (1UN) - $1,031.92
    $1,031.92
    Each (1UN)
       $946.72
    Case de 24 (1UN)
       $1,031.92
  • 20 - 24 mm
    Blue
    40 (4×10)
    260.4×106.8×80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $907.60
    $907.60
    Log in Para disponibilidad
    Case de 24 (1UN)
    Case de 24 (1UN) - $989.29
    $989.29
    Each (1UN)
       $907.60
    Case de 24 (1UN)
       $989.29
  • 22 - 25 mm
    Blue
    40 (4×10)
    290.4×118.8×80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $946.72
    $946.72
    Log in Para disponibilidad
    Case de 24 (1UN)
    Case de 24 (1UN) - $1,031.92
    $1,031.92
    Each (1UN)
       $946.72
    Case de 24 (1UN)
       $1,031.92
  • 20 - 25 mm
    Blue
    80 (8×10)
    290.4×233.2×80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $907.60
    $907.60
    Log in Para disponibilidad
    Case de 12 (1UN)
    Case de 12 (1UN) - $989.29
    $989.29
    Each (1UN)
       $907.60
    Case de 12 (1UN)
       $989.29
  • 25 - 30 mm
    Blue
    48 (4×12)
    276.8×209.6×98 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $1,037.32
    $1,037.32
    Log in Para disponibilidad
    Case de 8 (1UN)
    Case de 8 (1UN) - $1,130.68
    $1,130.68
    Each (1UN)
       $1,037.32
    Case de 8 (1UN)
       $1,130.68
  • 30 - 40 mm
    Blue
    24 (3×8)
    356.8×138.8×98 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $688.73
    $688.73
    Log in Para disponibilidad
    Case de 12 (1UN)
    Case de 12 (1UN) - $750.72
    $750.72
    Each (1UN)
       $688.73
    Case de 12 (1UN)
       $750.72
  • 30 - 40 mm
    Blue
    48 (4×12)
    356.8×269.6×98 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $1,292.81
    $1,292.81
    Log in Para disponibilidad
    Case de 8 (1UN)
    Case de 8 (1UN) - $1,409.17
    $1,409.17
    Each (1UN)
       $1,292.81
    Case de 8 (1UN)
       $1,409.17