ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C8, HPLC Columns, 5 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® C8, HPLC Columns, 5 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • 76386-770
  • 76386-806
  • 76386-784
  • 76386-816
  • 76386-804
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carga de carbono:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • Extremo tapado:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Presión máx.:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • Rango de pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Código USP:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • Certificación ambiental:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together