ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Proveedor:  Avantor
   Opciones sostenibles disponibles
Certificados
undefined
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Proveedor:  Avantor
   Opciones sostenibles disponibles
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 76387-058
  • 76386-988
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carga de carbono:
  • 5.5%
  • 5.5%
  • Extremo tapado:
  • Yes
  • Yes
  • Presión máx.:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • Rango de pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Código USP:
  • L26
  • L26
  • Certificación ambiental:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Especificaciones
Guard holders and accessories
Información del producto
Frequently Bought Together